Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
WH0001848M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-DUSP6 antibody produced in mouse
clone 3G2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-MKP3, Anti-PYST1, Anti-dual specificity phosphatase 6
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
3G2, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG1κ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DUSP6(1848)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do podrodziny fosfataz białkowych o podwójnej specyficzności. Fosfatazy te inaktywują swoje docelowe kinazy poprzez defosforylację zarówno reszt fosfoseryny/treoniny, jak i fosfotyrozyny. Negatywnie regulują one członków nadrodziny kinaz białkowych aktywowanych mitogenami (MAP) (MAPK/ERK, SAPK/JNK, p38), które są związane z proliferacją i różnicowaniem komórek. Różni członkowie rodziny fosfataz o podwójnej specyficzności wykazują różną specyficzność substratową dla różnych kinaz MAP, różną dystrybucję tkankową i lokalizację subkomórkową oraz różne sposoby indukowania ich ekspresji przez bodźce zewnątrzkomórkowe. Produkt tego genu inaktywuje ERK2, ulega ekspresji w różnych tkankach, z najwyższymi poziomami w sercu i trzustce, i w przeciwieństwie do większości innych członków tej rodziny, jest zlokalizowany w cytoplazmie. Dla tego genu znaleziono dwa warianty transkryptu kodujące różne izoformy. (dostarczone przez RefSeq)
Immunogen
DUSP6 (AAH03143, 1 a.a. ~ 381 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sequence
MIDTLRPVPFASEMAISKTVAWLNEQLELGNERLLLMDCRPQELYESSHIESAINVAIPGIMLRRLQKGNLPVRALFTRGEDRDRFTRRCGTDTVVLYDESSSDWNENTGGESLLGLLLKKLKDEGCRAFYLEGGFSKFQAEFSLHCETNLDGSCSSSSPPLPVLGLGGLRISSDSSSDIESDLDRDPNSATDSDGSPLSNSQPSFPVEILPFLYLGCAKDSTNLDVLEEFGIKYILNVTPNLPNLFENAGEFKYKQIPISDHWSQNLSQFFPEAISFIDEARGKNCGVLVHCLAGISRSVTVTVAYLMQKLNLSMNDAYDIVKMKKSNISPNFNFMGQLLDFERTLGLSSPCDNRVPAQQLYFTTPSNQNVYQVDSLQST
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shinichi Hayashi et al.
PLoS genetics, 12(6), e1006138-e1006138 (2016-06-29)
Gli3 is a major regulator of Hedgehog signaling during limb development. In the anterior mesenchyme, GLI3 is proteolytically processed into GLI3R, a truncated repressor form that inhibits Hedgehog signaling. Although numerous studies have identified mechanisms that regulate Gli3 function in
Maria A Missinato et al.
Development (Cambridge, England), 145(5) (2018-02-16)
Zebrafish regenerate cardiac tissue through proliferation of pre-existing cardiomyocytes and neovascularization. Secreted growth factors such as FGFs, IGF, PDGFs and Neuregulin play essential roles in stimulating cardiomyocyte proliferation. These factors activate the Ras/MAPK pathway, which is tightly controlled by the
Peidong Han et al.
Cell research, 24(9), 1091-1107 (2014-08-16)
While the adult human heart has very limited regenerative potential, the adult zebrafish heart can fully regenerate after 20% ventricular resection. Although previous reports suggest that developmental signaling pathways such as FGF and PDGF are reused in adult heart regeneration
Global Trade Item Number
SKUGTIN
WH0001848M1-100UG4061831632453