Kluczowe dokumenty
WH0004591M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-TRIM37 antibody produced in mouse
clone 2D11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-KIAA0898, Anti-MUL, Anti-POB1, Anti-TEF3, Anti-tripartite motif-containing 37
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
2D11, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2aκ
numer dostępu GenBank
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TRIM37(4591)
Immunogen
TRIM37 (NP_056109, 865 a.a. ~ 964 a.a.) częściowe białko rekombinowane ze znacznikiem GST. MW samego znacznika GST wynosi 26 KDa.
Sekwencja
GHLEGLQMTDLENNSETGELQPVLPEGASAAPEEGMSSDSDIECDTENEEQEEHTSVGGFHDSFMVMTQPPDEDTHSSFPDGEQIGPEDLSFNTDENSGR
Działania biochem./fizjol.
TRIM37 (Tripartite motif containing 37) ogranicza reduplikację centrioli podczas biogenezy centrioli. Uczestniczy w epigenetycznej represji transkrypcji poprzez ułatwianie monoubikwitynacji ′Lys-119′ histonu H2A (H2AK119Ub). TRIM37 posiada również aktywność anty-HIV. Mutacja w TRIM37 powoduje autosomalne recesywne prenatalne zaburzenie wzrostu, nanizm mulibreya z cechami dysmorficznymi, kardiomiopatię i hepatomegalię.
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, pH 7,4
Informacje prawne
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fernando R Balestra et al.
Developmental cell, 25(6), 555-571 (2013-06-19)
Centrioles are essential for forming cilia, flagella, and centrosomes and are thus critical for a range of fundamental cellular processes. Despite their importance, the mechanisms governing centriole biogenesis remain incompletely understood. We performed a high-content genome-wide small-interfering-RNA-based screen to identify
Azah A Tabah et al.
The Journal of general virology, 95(Pt 4), 960-967 (2013-12-10)
Trim 5α was the first member of the tripartite motif (TRIM) family of proteins that was identified to potently restrict human immunodeficiency virus type 1 (HIV-1) replication. The breadth of antiretroviral activity of TRIM family members is an active area
Jukka Kallijärvi et al.
Experimental cell research, 308(1), 146-155 (2005-05-12)
Mulibrey nanism is an autosomal recessive prenatal-onset growth disorder characterized by dysmorphic features, cardiomyopathy, and hepatomegaly. Mutations in TRIM37 encoding a tripartite motif (TRIM, RING-B-box-coiled-coil)-family protein underlie mulibrey nanism. We investigated the ubiquitin ligase activity predicted for the RING domain