Kluczowe dokumenty
SAB4500307
Sigma-Aldrich
Anti-Histone H4 (Acetyl-Lys5) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
H4F2, HIST, HIST1H4A, Histone H4
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 11 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
acetylation (Lys5)
informacje o genach
human ... H4-16(121504)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-HistoneH4 (Acetyl-Lys5) wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Histone H4 (Acetyl-Lys5).
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego histonu H4 wokół acetylowanego miejsca Lys5.
Zakres immunogenu: 1-50
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Shuntaro Yamashita et al.
PloS one, 9(7), e101864-e101864 (2014-07-08)
In our previous studies, we reported that SIRT1 prevents cellular senescence in human fibroblast, and that SIRT1-induced inhibition of cellular senescence is due to enhanced hTERT gene expression. In this study, we investigate the molecular mechanisms behind SIRT1-induced potentiation of
Bo Xia et al.
Toxicology letters, 228(3), 241-247 (2014-05-27)
Chromium is a potent human mutagen and carcinogen. The capability of chromium to cause cancers has been known for more than a century, and numerous epidemiological studies have been performed to determine its carcinogenicity. In the post-genome era, cancer has
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4500307-100UG4061837173608