Kluczowe dokumenty
SAB4300128
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-NOS3 (pSer1177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ECNOS, NOS, NOSIII, eNOS
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
predicted mol wt 133 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer1177)
informacje o genach
human ... NOS3(4846)
Immunogen
Sekwencja peptydowa wokół miejsca fosforylacji seryny 1177 (T-Q-S(p)-F-S), zgodnie z białkiem NOS3.
Zastosowanie
Zalecane rozcieńczenia
Western Blot 1:500 - 1:1000
Optymalne rozcieńczenia powinny być określone przez użytkownika.
Działania biochem./fizjol.
Wytwarza tlenek azotu (NO), który bierze udział w rozkurczu mięśni gładkich naczyń krwionośnych poprzez szlak transdukcji sygnału, w którym pośredniczy cGMP. NO pośredniczy w angiogenezie indukowanej czynnikiem wzrostu śródbłonka naczyniowego (VEGF) w naczyniach wieńcowych i promuje krzepnięcie krwi poprzez aktywację płytek krwi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami (bez Mg2+ i Ca2+), pH 7,4, 150 mM NaCl, 0,02% azydku sodu i 50% glicerolu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Payal Chakraborty et al.
Chemico-biological interactions, 313, 108821-108821 (2019-09-17)
Decrease in the bioavailability of vasoactive nitric oxide (NO), derived from the endothelial nitric oxide synthase (NOS3), underlines vascular endothelial damage. Our expanding knowledge on mature red blood cells (RBCs) makes it supposable that RBCs might contribute to vascular function
Contribution of eNOS variants to the genetic susceptibility of coronary artery disease in a Tunisian population.
Ben Ali M
Genetic Testing and Molecular Biomarkers, 19, 203-208 (2015)
Naoyuki Otani et al.
Hypertension research : official journal of the Japanese Society of Hypertension, 41(11), 923-931 (2018-09-07)
This study was designed to investigate the effects of uric acid on vascular endothelial function in measurements carried out either at the bedside or the laboratory bench. First, we performed reactive hyperemia peripheral arterial tonometry using an EndoPAT 2000 device
Post-Transcriptional Regulation of Endothelial Nitric Oxide Synthase Expression by Polypyrimidine Tract-Binding Protein 1.
Yi B
Arteriosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology, 35, 2153-2160 (2015)
Surfactant protein-D deficiency suppresses systemic inflammation and reduces atherosclerosis in ApoE knockout mice.
Hirano Y
Cardiovascular Research, 113, 1208-1218 (2017)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
SAB4300128-100UG4061832702278