SYNF264850
Synthware™ Burets
class A, clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Synonim(y):
Synthware F264850, burette
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F264850
pojemność
50 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Burets, Class A, Capacity: 50mL Clear Glass
Organic Chemistry
Zastosowanie
kemetch; synthware; buret; class a; clear
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.