Kluczowe dokumenty
SYNF264550
Synthware Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiały
amber borosilicate glass 3.3
clear
Właściwości
class A
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F264550
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Burets, Class A, Capacity: 50mL Amber Glass
Organic Chemistry
Zastosowanie
kemetch; synthware; buret; class a; amber
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.