Kluczowe dokumenty
GF91214423
Quartz - fused
tube, outside diameter 40 mm, length 1000 mm, wall thickness 2 mm
Synonim(y):
SI617550
About This Item
Kod UNSPSC:
11101503
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 912-144-23
Długość
1000 mm
śr. zewn.
40 mm
grubość ścianki
2 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)