Kluczowe dokumenty
SYND281050
Synthware Distilling bulb Kugelrohr
clear borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
Synonim(y):
Synthware D281050
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
clear borosilicate glass 3.3
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech D281050
pojemność butelki
50 mL
pojemność
50 mL
Opis ogólny
Distilling Bulb, Kugelrohr, 14/20, 50mL, 105mm
Zastosowanie
kemetch; synthware; distillation; still; kugelrohr
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)