Kluczowe dokumenty
SYNF204500
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F204500, 3-neck reaction flask
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
clear
Połączenie
center joint: ST/NS24/40
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F204500
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Flask, Round Bottom, Three Neck, Full Jacket, 500mL, 24/40 Joint
Zastosowanie
kemetch; synthware; flask; round bottom; three neck
Cechy i korzyści
Organic Chemistry
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.