64748
Specialty Glass Column
reservoir design
, column L × O.D. × I.D. 200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
Synonim(y):
Drying Column with Reservoir, 200mm x 7mm ID x 9mm OD, 280mm Overall
metody
LPLC: suitable
kolumna dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
200 mm × 9 mm × 7 mm, 280mm overall
kompatybilność
for use with US EPA Protocol
Cechy i korzyści
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)