Kluczowe dokumenty
64752
Supelco
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Synonim(y):
LC COL 300MM X 10.5MMID W/FRITSTOPCOCK
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Materiały
PTFE stopcock
glass coarse frit
Poziom jakości
metody
LPLC: suitable
kolumna dł. × śr. zewn. × śr. wewn.
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
kompatybilność
for use with US EPA Protocol
Cechy i korzyści
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)