Kluczowe dokumenty
SYNF208450
Synthware three neck full jacket round bottom flask with vertical side necks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 29/42
Synonim(y):
Synthware F208450, kolba reakcyjna z 3 szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiały
borosilicate glass 3.3
clear
Połączenie
center joint: ST/NS29/42
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Kemtech F208450
pojemność
500 mL
Opis ogólny
Kolba, okrągłe dno, trzy szyjki, pełny płaszcz, 500 ml, złącze 29/42
Zastosowanie
kemetch; synthware; kolba; okrągłe dno; trzy szyjki
Cechy i korzyści
Chemia organiczna
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)