SRP3327
IL-1 RECEPTOR ANTAGONIST human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
ICIL-1RA, IL-1RN, IL-1Ra, IRAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
20-40 ng/mL
masa cząsteczkowa
17.2 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
warunki przechowywania
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place)
metody
activity assay: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1R1(3554)
Opis ogólny
Interleukin-1 receptor antagonist (IL-1RA) is a naturally occurring inflammatory inhibitor protein. IL-1Ra is produced by corneal epithelial cells, monocytes, neutrophils, macrophages, and fibroblasts. Recombinant human IL-1Ra is a 17.2kDa protein consisting of 153 amino acid residues.
Zastosowanie
- to study the role of interleukin (IL)-1β receptor in cell senescence induced by doxorubicin
- to block the IL-1β binding to its receptor
- to understand the role of autocrine interleukin-1β (IL-1β) signaling downstream of cl- in RPS27 modulation
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Rekonstytucja
produkt powiązany
przeciwciało
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)