614316
TAK-242
≥98% (HPLC), solid, TLR4 inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Etylo-(6 R)-6-(N-(2-chloro-4-fluorofenylo)sulfamoilo)cykloheks-1-en-1-karboksylan
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
TLR4 Inhibitor, TAK-242, TAK-242; CAS 243984-11-4; is a cell-permeable compound that selectively binds to Cys747 of TLR4 and selectively disrupts its interaction with adaptor molecules TIRAP and TRAM.
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white to yellow-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1cc(c(cc1)N[S](=O)(=O)[C@@H]2CCCC=C2C(=O)OCC)Cl
InChI
1S/C15H17ClFNO4S/c1-2-22-15(19)11-5-3-4-6-14(11)23(20,21)18-13-8-7-10(17)9-12(13)16/h5,7-9,14,18H,2-4,6H2,1H3/t14-/m1/s1
Klucz InChI
LEEIJTHMHDMWLJ-CQSZACIVSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
TLR4
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Takashima, K., et al. 2009. Br. J. Pharmacol.157, 1250.
Li, M., et al. 2006. Mol. Pharmacol.69, 1288.
Yamada, M., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7457.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2