SRP3084
IL-1Ra human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
ICIL-1RA, IL-1RN, IRAP
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
20-40 ng/mL
masa cząsteczkowa
17.2 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
przydatność
suitable for molecular biology
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1R1(3554)
Opis ogólny
Antagonista receptora interleukiny-1 (IL-1Ra) jest częścią rodziny IL-1 i wiąże się z receptorami IL-1 bez wywoływania jakiejkolwiek odpowiedzi wewnątrzkomórkowej. IL-1Ra, produkowana przez komórki wątroby, wykazuje cechy białka ostrej fazy. Endogenna IL-1Ra jest generowana w różnych eksperymentalnych zwierzęcych modelach chorób, a także w ludzkich autoimmunologicznych i przewlekłych stanach zapalnych.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)