Kluczowe dokumenty
SRP8032
Sigma-Aldrich
IL-1 Receptor Type I (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
Interleukin-1 receptor alpha, Interleukin-1 receptor type I, RI, Serpin F1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
Próba
>95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
~80 kDa by SDS-PAGE
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... IL1R1(3554)
Opis ogólny
IL-1RI jest receptorem dla interleukiny-1 alfa (IL-1A), beta (IL-1B) i białka antagonisty receptora interleukiny-1 (IL-1RA). Wiązanie z agonistą prowadzi do aktywacji NF-kappaB. Sygnalizacja obejmuje tworzenie trójskładnikowego kompleksu zawierającego IL1RAP, co prowadzi do aktywacji TOLLIP, MYD88 i IRAK1 lub IRAK2.
Postać fizyczna
Lyophilized from PBS.
Rekonstytucja
Rozpuścić w 50 μl wody dejonizowanej.
Inne uwagi
Ludzki IL-1RI (receptor interleukiny-1 typu I) (aa 21-336) jest połączony na C-końcu z częścią Fc ludzkiej IgG1.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)