Kluczowe dokumenty
SAB1304844
Sigma-Aldrich
ANTI-IL1R (C-TERM E487) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Synonim(y):
CD121 antigen-like family member A, IL-1R-1, IL-1RT-1, IL-1RT1, IL1R, IL1RA, IL1RT1, Interleukin-1 receptor alpha, Interleukin-1 receptor type 1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
IgG fraction of antiserum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
65405 Da
reaktywność gatunkowa
human
metody
western blot: 1:1000
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL1R1(3554)
Postać fizyczna
Oczyszczone przeciwciało poliklonalne dostarczane w PBS z 0,09% (W/V) azydkiem sodu. To przeciwciało jest oczyszczane przez kolumnę z białkiem A, eluowane buforami o wysokim i niskim pH i natychmiast neutralizowane, a następnie dializowane w PBS.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)