Kluczowe dokumenty
HPA005434
Sigma-Aldrich
Anti-STAB1 antibody produced in rabbit
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-FEEL-1 antibody produced in rabbit, Anti-Fasciclin, EGF-like, laminin-type EGF-like and link domain-containing scavenger receptor 1 antibody produced in rabbit, Anti-MS-1 antigen antibody produced in rabbit, Anti-Stabilin-1 precursor antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
LEYKELKGDGPFTIFVPHADLMSNLSQDELARIRAHRQLVFRYHVVGCRRLRSEDLLEQGYATALSGHPLRFSEREGSIYLNDFARVVSSDHEAVNGILH
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAB1(23166)
Opis ogólny
Stabilina-1 (STAB1) lub wspólny receptor śródbłonka limfatycznego i śródbłonka naczyniowego-1 (CLEVER-1) jest dużym, wielodomenowym białkiem transbłonowym typu I. Ulega ekspresji w mięśniu sercowym i szkieletowym; przez makrofagi w skórze, jelitach, łożysku i trzustce; oraz w wątrobie, śledzionie, szpiku kostnym i węzłach chłonnych przez sinusoidalne komórki śródbłonka. Znany również jako FEEL-1, zawiera sekwencję podobną do białka łączącego proteoglikan, 7 domen fasciclin, 2 motywy RGD (Arg-Gly-Asp ) i 22 powtórzenia podobne do naskórkowego czynnika wzrostu.
Immunogen
Stabilin-1 precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Stabilina-1 (STAB1) lub wspólny receptor śródbłonka limfatycznego i śródbłonka naczyniowego-1 (CLEVER-1) pomaga w adhezji i migracji leukocytów, a także w regulacji angiogenezy. W ludzkich makrofagach jest odpowiedzialny za przemieszczanie się między siecią trans-Golgiego a wczesnymi/sortującymi endosomami. W makrofagach i komórkach śródbłonka pośredniczy w endocytozie, działając jako receptor endocytarny. Stabilina-1 działa również jako receptor dla acetylowanej lipoproteiny o niskiej gęstości (Ac-LDL), laktogenu łożyskowego, białka SPARC, ciał apoptotycznych i bakterii, a tym samym jest odpowiedzialna za działanie zmiatające makrofagów. Jest również odpowiedzialny za wewnątrzkomórkowe sortowanie białka chitynazopodobnego SI-CLP, które jest endogenne w przyrodzie. Ostatnie badania sugerują, że CLEVER-1 pośredniczy w przerzutach raka piersi oraz raka płaskonabłonkowego głowy i szyi poprzez układ limfatyczny. Stabilina-1 jest stosowana jako marker do diagnozowania skórnych histiocytoz z komórek innych niż Langerhansa.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70108
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Heikki Irjala et al.
Cancer research, 63(15), 4671-4676 (2003-08-09)
Although approximately 50% of cancers give rise to metastases via the lymphatic system, the mechanisms mediating this process have remained unknown. In this study, we have investigated the role of two lymphatic endothelial molecules, the mannose receptor (MR) and common
Julia Kzhyshkowska et al.
Blood, 107(8), 3221-3228 (2005-12-17)
Mammalian Glyco_18-domain-containing proteins include catalytically active chitinases and chitinase-like proteins with cytokine activity involved in host defense and Th2-type inflammatory reactions. Here, we describe a novel human Glyco_18-domain-containing protein, SI-CLP, as an interacting partner of the endocytic/sorting receptor stabilin-1. Similarly
Julia Kzhyshkowska et al.
Journal of leukocyte biology, 76(6), 1151-1161 (2004-09-04)
Stabilin-1 and stabilin-2 constitute a novel family of fasciclin domain-containing hyaluronan receptor homologues recently described by us. Whereas stabilin-1 is expressed in sinusoidal endothelial cells and in macrophages in vivo, stabilin-2 is absent from the latter. In the present study
Julia Kzhyshkowska
TheScientificWorldJournal, 10, 2039-2053 (2010-10-19)
The multifunctional scavenger receptor stabilin-1 (STAB1, FEEL-1, CLEVER-1, KIAA0246) is expressed on tissue macrophages and sinusoidal endothelial cells in healthy organisms, and its expression on both macrophages and different subtypes of endothelial cells is induced during chronic inflammation and tumor
Shishir Shetty et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 186(7), 4147-4155 (2011-03-04)
The common lymphatic endothelial and vascular endothelial receptor (CLEVER-1; also known as FEEL-1 and stabilin-1) is a recycling and intracellular trafficking receptor with multifunctional properties. In this study, we demonstrate increased endothelial expression of CLEVER-1/stabilin-1 at sites of leukocyte recruitment
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA005434-100UL4061837135651
HPA005434-25UL4061842768851