MABC1823
Anti-CD271/p75NTR Antibody, clone G4B1
Synonim(y):
CD271, Gp80-LNGFR, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 16, p75 ICD
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
G4B1, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 45.18 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2aκ
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... NGFR(4804)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in HPCM2 cells.
Flow Cytometry Analysis: 1.0 µg of this antibody detected CD271/p75NTR in one million HPCM2 cells.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD271 in Immunocytochemistry applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD271 in Flow Cytometry applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected CD271/p75NTR in Immunohistochemistry applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD271 in Western Blotting applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
ELISA Analysis: A representative lot detected CD271 in ELISA applications (Fujii, K., et al. (2022). Cancer Sci. 113(8):2878-2887).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1