05-446
Anti-p75NTR (Neurotrophin Receptor) Antibody, clone ME20.4
clone A16/17, Upstate®, from mouse
Synonim(y):
p75 Low Affinity Neurotrophin Receptor, NGFR
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A16/17, monoclonal
reaktywność gatunkowa
monkey, human
producent / nazwa handlowa
Upstate®
metody
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NGFR(4804)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Neuroscience
Kinases & Phosphatases
Neurodegenerative Diseases
Jakość
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1