Kluczowe dokumenty
SRP3272
Sigma-Aldrich
TPO mouse
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
MGDF, c-MPL Ligand
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≥1.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
18.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... Thpo(21832)
Opis ogólny
TPO (trombopoetyna) jest cytokiną hematopoetyczną ulegającą ekspresji w wielu typach tkanek. Jest produkowana głównie przez wątrobę i nerki i działa jako ligand dla receptora c-mpl na powierzchni komórki.
Działania biochem./fizjol.
TPO (trombopoetyna) jest kluczowym regulatorem trombopoezy dla linii płytek krwi. U myszy i ludzi inaktywacja tego genu powoduje znaczny spadek liczby dojrzałych płytek krwi wytwarzanych przez progenitory szpiku. Transgeniczne myszy ze zwiększoną ekspresją tego białka wykazują postępujące zwłóknienie i osteosklerozę szpiku kostnego, a także zmiany histologiczne w nerkach, prowadzące do glomerulopatii mezangioproliferacyjnej.
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Tris, pH 8.0.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,5-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Opppenheim, J.J. and Feldman, M. ed.
Cytokine Reference, 295, 965-982 (2001)
Chronic thrombopoietin overexpression induces mesangioproliferative glomerulopathy in mice.
Shimoda HK
American Journal of Hematology (2007)
Transcriptional regulation of bone marrow thrombopoietin by platelet proteins.
McIntosh B and Kaushansky K
Experimental Hematology (2008)
Krasimira Rozenova et al.
Blood, 125(11), 1730-1738 (2015-02-01)
Hematopoietic stem cell (HSC) self-renewal and multilineage reconstitution are controlled by positive and negative signaling cues with perturbations leading to disease. Lnk is an essential signaling adaptor protein that dampens signaling by the cytokine thrombopoietin (Tpo) to limit HSC expansion.