Kluczowe dokumenty
SRP3236
Sigma-Aldrich
TPO from mouse
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
MGDF, Megakaryocyte colony-stimulating factor, Thrombopoietin, c-MPL Ligand
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
<1.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
18.7 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... THPO(21832)
Opis ogólny
TPO (trombopoetyna) jest cytokiną hematopoetyczną ulegającą ekspresji w wielu typach tkanek. Jest produkowana głównie przez wątrobę i nerki i działa jako ligand dla receptora c-mpl na powierzchni komórki.
TPO is a lineage specific growth factor, produced in the liver, kidney and skeletal muscle. It stimulates the proliferation and maturation of megakaryocytes, and promotes increased circulating levels of platelets in vivo. TPO signals through the c-mpl receptor and acts as an important regulator of circulating platelets. Human and murine TPO exhibits cross-species reactivity. Recombinant murine TPO is a fully biologically active 174 amino acid polypeptide (18.7 kDa), which contains the erythropoietin-like domain of the full length TPO protein.
Działania biochem./fizjol.
TPO (trombopoetyna) jest kluczowym regulatorem trombopoezy dla linii płytek krwi. U myszy i ludzi inaktywacja tego genu powoduje znaczny spadek liczby dojrzałych płytek krwi wytwarzanych przez progenitory szpiku. Transgeniczne myszy ze zwiększoną ekspresją tego białka wykazują postępujące zwłóknienie i osteosklerozę szpiku kostnego, a także zmiany histologiczne w nerkach, prowadzące do glomerulopatii mezangioproliferacyjnej.
Sekwencja
SPVAPACDPR LLNKLLRDSH LLHSRLSQCP DVDPLSIPVL LPAVDFSLGE WKTQTEQSKA QDILGAVSLL LEGVMAARGQ LEPSCLSSLL GQLSGQVRLL LGALQGLLGT QLPLQGRTTA HKDPNALFLS LQQLLRGKVR FLLLVEGPTL CVRRTLPTTA VPSSTSQLLT LNKF
Postać fizyczna
Lyophilized from 10 mM Sodium Phosphate, pH 8.0.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in water to a concentration of ?0.5 mg/ml. Slow to dissolve. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bryan McIntosh et al.
Experimental hematology, 36(7), 799-806 (2008-04-16)
Platelet production is regulated primarily by the cytokine thrombopoietin (TPO). Although TPO is expressed in several different tissues, only in the bone marrow has the level of expression been reported to increase in response to reduced numbers of platelets. In
Haruko K Shimoda et al.
American journal of hematology, 82(9), 802-806 (2007-06-05)
We previously reported that mice transgenic (Tg) for thrombopoietin (TPO) developed progressive fibrosis and osteosclerosis of the bone marrow. Here, we show that TPO-overexpressing mice also exhibited notable histological changes in the kidneys, including an increased number of mesangial cells
Kuter, D.J., et al.
Cytokine Reference, 965-982 (2001)
Krasimira Rozenova et al.
Blood, 125(11), 1730-1738 (2015-02-01)
Hematopoietic stem cell (HSC) self-renewal and multilineage reconstitution are controlled by positive and negative signaling cues with perturbations leading to disease. Lnk is an essential signaling adaptor protein that dampens signaling by the cytokine thrombopoietin (Tpo) to limit HSC expansion.