SRP3234
SCF from mouse
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
Mast Cell Growth Factor (MGF), Steel Factor, Stem Cell Factor, c-Kit Ligand
About This Item
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤10.0 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
18.3 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... KITL(17311)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)