Kluczowe dokumenty
SRP3267
Sigma-Aldrich
NT-3 human
Animal-component free, recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
Synonim(y):
HGNF, NGF-2, Nerve growth factor-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
20-50 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
27.2 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NTF3(4908)
Opis ogólny
NTF3 (neurotrofina 3) jest czynnikiem neurotroficznym należącym do rodziny NGF (czynnik wzrostu nerwów). Białko to składa się z 257 aminokwasów, z regionem prepro 138 aminokwasów i dojrzałą sekwencją 119 reszt.
Działania biochem./fizjol.
NT3 działa na dwóch strukturalnie niespokrewnionych typach receptorów - receptorze neurotrofiny p75 (p75NTR) i receptorowej kinazie tyrozynowej (TRK). Promuje przerzutową inwazję mózgu przez komórki raka piersi poprzez promowanie przejścia EMT (epithelial-mesenchymal transition) komórek raka piersi i tłumienie odpowiedzi immunologicznej w mózgu. Białko to jest odpowiedzialne za indukcję i przeżycie neurytów wyrastających z podzbioru neuronów pochodzących z grzebienia nerwowego (NC) i placody.
Rekombinowany ludzki NT-3 jest niekowalencyjnie połączonym homodimerem, składającym się z dwóch monomerów polipeptydowych o masie 13,6 kDa (240 reszt aminokwasowych).
Postać fizyczna
Liofilizowany bez żadnych dodatków.
Rekonstytucja
Odwirować fiolkę przed otwarciem. Rozpuścić w wodzie do stężenia 0,1-1,0 mg/ml. Nie wirować. Roztwór może być przechowywany w temperaturze 2-8°C przez okres do 1 tygodnia. W celu dłuższego przechowywania zaleca się dalsze rozcieńczenie w buforze zawierającym białko nośnikowe (na przykład 0,1% BSA) i przechowywanie w podwielokrotnościach roboczych w temperaturze od -20°C do -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Neurotrophin-3 modulates breast cancer cells and the microenvironment to promote the growth of breast cancer brain metastasis.
Oncogene, 32(35), 4064-4077 (2013)
Neurotrophin 3 is a mitogen for cultured neural crest cells.
Kalcheim C et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 89(5), 1661-1665 (1992)
Cloning and expression of a cDNA encoding a novel human neurotrophic factor.
Kaisho Y et al
Febs Letters, 266(1-2), 187-191 (1990)
P C Maisonpierre et al.
Genomics, 10(3), 558-568 (1991-07-01)
The development and maintenance of the vertebrate nervous system depends upon neuronal survival proteins known as neurotrophic factors. Nerve growth factor (NGF) remains the best characterized neurotrophic molecule. Brain-derived neurotrophic factor (BDNF) and neurotrophin-3 (NT-3) are two recently cloned neurotrophic
Yanjie Li et al.
Molecular therapy : the journal of the American Society of Gene Therapy, 23(6), 1055-1065 (2015-03-12)
Friedreich's ataxia (FRDA) is an autosomal recessive neurological disease caused by expansions of guanine-adenine-adenine (GAA) repeats in intron 1 of the frataxin (FXN) gene. The expansion results in significantly decreased frataxin expression. We report that human FRDA cells can be