Kluczowe dokumenty
N1905
Neurotrophin-3 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HDNF, NTF3, NT-3
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Próba
>97% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized powder
siła działania
1-40 ng/mL EC50
opakowanie
pkg of 5 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
endotoxin, tested
numer dostępu UniProt
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... NTF3(4908)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Postać fizyczna
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.
Uzyskanie i scharakteryzowanie funkcjonalnych komórek progenitorowych oligodendrocytów (OPC) pochodzących z ludzkich neuronalnych komórek macierzystych, które skutecznie mielinizują pierwotne neurony w hodowli.