SRP3204
IL-12 from mouse
recombinant, expressed in CHO cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
CTL maturation factor (TCMF), Cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF), NKSF, TSF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
≤0.1 ng/mL ED50
masa cząsteczkowa
40 kDa
opakowanie
pkg of 10 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
mouse ... IL12A(16159)
Opis ogólny
IL12 (interleukin 12), a member of IL-12 family, is an immunoregulatory cytokine. It is a heterodimer composed of p40 and p35 subunit linked covalently by disulfide bonds. It has a molecular weight of 70kDa. p40 subunit is copiously produced by phagocytic cells, whereas p35 is produced at low level ubiquitously and constitutively. This cytokine was first recognized in 1989 as a natural killer (NK) cell-stimulatory factor. It is predominantly expressed on antigen-presenting cells (APCs) including dendritic cells (DCs), monocytes, macrophages, and Toll-like receptor induced-B cells.
Recombinant murine IL-12 is a 75.0 kDa heterodimeric glycoprotein consisting of disulfide-linked 35 kDa (p35) and 40 kDa (p40) subunits (506 total amino acid residues).
Recombinant murine IL-12 is a 75.0 kDa heterodimeric glycoprotein consisting of disulfide-linked 35 kDa (p35) and 40 kDa (p40) subunits (506 total amino acid residues).
Działania biochem./fizjol.
IL-12 jest silnym regulatorem komórkowych odpowiedzi immunologicznych i indukuje produkcję IFN-g przez komórki NK i T. Rekombinowana mysia IL-12 jest heterodimeryczną glikoproteiną o masie 75,0 kDa, składającą się z połączonych disiarczkiem podjednostek o masie 35 kDa (p35) i 40 kDa (p40) (506 reszt aminokwasowych).
IL12 (interleukina 12) ma kluczowe znaczenie dla dojrzewania naiwnych limfocytów T do komórek Th1 (T helper) produkujących IFNγ (interferon). Myszy z mutacją IL12 wykazują większą podatność na infekcje bakteryjne z powodu znacznego zmniejszenia produkcji IFNγ. Białko to funkcjonuje jako wczesna cytokina prozapalna podczas infekcji. IL12 wykazuje silne działanie przeciwnowotworowe w badaniach przedklinicznych, które jednak nie zostało odtworzone w badaniach klinicznych. Badania na myszach pokazują, że IL12 odgrywa kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej przeciwko infekcji płuc wywołanej przez opornego na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA). Myszy leczone egzogennie IL12 przed zakażeniem MRSA wykazują zwiększony klirens bakterii i brak śmiertelności.
Sekwencja
Podjednostka p35: RVIPVSGPAR CLSQSRNLLK TTDDMVKTAR EKLKHYSCTA EDIDHEDITR DQTSTLKTCL PLELHKNESC LATRETSSTT RGSCLPPQKT SLMMTLCLGS IYEDLKMYQT EFQAINAALQ NHNHQQIILD KGMLVAIDEL MQSLNHNGET LRQKPPVGEA DPYRVKMKLC ILLHAFSTRV VTINRVMGYL Podjednostka SSA p40: MWELEKDVYV VEVDWTPDAP GETVNLTCDT PEEDDITWTS DQRHGVIGSG KTLTITVKEF LDAGQYTCHK GGETLSHSHL LLHKKENGIW STEILKNFKN KTFLKCEAPN YSGRFTCSWL VQRNMDLKFN IKSSSSSPDS RAVTCGMASL SAEKVTLDQR DYEKYSVSCQ EDVTCPTAEE TLPIELALEA RQQNKYENYS TSFFIRDIIK PDPPKNLQMK PLKNSQVEVS WEYPDSWSTP HSYFSLKFFV RIQRKKEKMK ETEEGCNQKG AFLVEKTSTE VQCKGGNVCV QAQDRYYNSS CSKWACVPCR VRS
Postać fizyczna
Lyophilized from 0.5x PBS, pH 7.2.
Rekonstytucja
Centrifuge the vial prior to opening. Reconstitute in 1x PBS, pH 7.2-7.4 to a concentration of 0.1-1.0 mg/ml. Do not vortex. This solution can be stored at 2-8°C for up to 1 week. For extended storage, it is recommended to further dilute in a buffer containing a carrier protein (example 0.1% BSA) and store in working aliquots at -20°C to -80°C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
New insights into IL-12-mediated tumor suppression.
Tugues S et al
Cell Death and Differentiation, 22(2) , 237-246 (2015)
Role of Interleukin-12 in Protection against Pulmonary Infection with Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus.
Nguyen QT et al
Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 59(10), 6308-6316 (2015)
Marine Cazaux et al.
The Journal of experimental medicine, 216(5), 1038-1049 (2019-04-03)
CAR T cells represent a potentially curative strategy for B cell malignancies. However, the outcome and dynamics of CAR T cell interactions in distinct anatomical sites are poorly understood. Using intravital imaging, we tracked interactions established by anti-CD19 CAR T
B Oppmann et al.
Immunity, 13(5), 715-725 (2000-12-15)
A novel sequence discovered in a computational screen appears distantly related to the p35 subunit of IL-12. This factor, which we term p19, shows no biological activity by itself; instead, it combines with the p40 subunit of IL-12 to form
M K Gately et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 147(3), 874-882 (1991-08-01)
IL-12 is a heterodimeric cytokine that was identified on the basis of its ability to synergize with IL-2 in the induction of cytotoxic effector cells and was originally called cytotoxic lymphocyte maturation factor (CLMF). IL-12 was also found to stimulate