Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
HPA010734
Sigma-Aldrich
Anti-CD1A antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-CD1a antigen antibody produced in rabbit, Anti-T-cell surface antigen T6/Leu-6 antibody produced in rabbit, Anti-T-cell surface glycoprotein CD1a precursor antibody produced in rabbit, Anti-hTa1 thymocyte antigen antibody produced in rabbit
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:50- 1:200
sekwencja immunogenna
QNLVSGWLSDLQTHTWDSNSSTIVFLCPWSRGNFSNEEWKELETLFRIRTIRSFEGIRRYAHELQFEYPFEIQVTGGCELHSGKVSGSFLQLAYQGSDFVSFQNNSWLPYPVAGNMAKHFCKVLNQNQHEND
numer dostępu UniProt
Zastosowanie
research pathology
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD1A(909)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CD1A (cluster of differentiation 1A) należy do rodziny białek prezentujących antygen zwanych CD1. Są to białka konserwowane ewolucyjnie, które prezentują lipidy zamiast peptydów. Ludzie posiadają pięć genów CD1, a mianowicie CD1A, CD1B, CD1C, CD1D i CD1E. CD1A jest przezbłonową glikoproteiną, która ulega ekspresji na komórkach dendrytycznych. Jest to jedyna izoforma w tej rodzinie, która ulega ekspresji przez komórki Langerhansa.
Immunogen
T-cell surface glycoprotein CD1a precursor recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Działania biochem./fizjol.
Rodzina białek CD1 (cluster of differentiation 1) jest odpowiedzialna za wychwytywanie i prezentację własnych i mikrobiologicznych glikolipidów specyficznym limfocytom T. CD1A odgrywa ważną rolę w mechanizmie obronnym gospodarza przed infekcją drobnoustrojami. Ułatwia również wczesne etapy odpowiedzi immunologicznej poprzez komórki T reagujące z CD1A. Osiąga się to poprzez indukowanie produkcji cytokin i dojrzewania komórek dendrytycznych oraz aktywację komórek takich jak komórki NK (natural killer) i makrofagi. SNP rs411089, obecny w intronie genu CD1A, jest związany ze zwiększoną podatnością na gruźlicę w populacji wietnamskiej. Stąd można postawić hipotezę, że CD1A odgrywa ważną rolę w obronie gospodarza przed gruźlicą. Ekspresja tego białka jest również zwiększona w hodowli monocytów pochodzących od nieleczonych pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (MS), w przeciwieństwie do ekspresji w hodowli monocytów uzyskanych od leczonych pacjentów z MS.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST72090
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Salamero et al.
The Journal of investigative dermatology, 116(3), 401-408 (2001-03-07)
In this work, we studied the localization and traffic of CD1a molecules in human epidermal Langerhans cells and the ability of these cells to stimulate CD1a-restricted T cell clones. We found that CD1a was spontaneously internalized into freshly isolated Langerhans
C Günther et al.
Clinical and experimental dermatology, 37(2), 169-176 (2011-12-23)
The immune system of the skin has a network of resident dendritic cells (DCs) consisting of epidermal Langerhans cells and various subsets of dermal DCs. We recently reported on a new population of dermal DCs, called slan (6-sulfoLacNAc+) DCs, which
C Seshadri et al.
Genes and immunity, 15(3), 195-198 (2014-02-07)
CD1 proteins are antigen-presenting molecules that evolved to present lipids rather than peptides to T cells. However, unlike major histocompatibility complex genes, CD1 genes show low rates of polymorphism and have not been clearly associated with human disease. We report
Claudia Günther et al.
The American journal of pathology, 179(3), 1434-1442 (2011-07-12)
Mycosis fungoides (MF) is the most frequent form of cutaneous T-cell lymphoma (CTCL), which can deteriorate from patch stage to dermal-based tumors and systemic involvement in years. The interaction of chemokines in the skin with CTCL cells might have implications
S Bine et al.
Clinical and experimental immunology, 169(1), 10-16 (2012-06-08)
Studies of multiple sclerosis (MS) have concentrated mainly on antigen presentation of peptides derived from the myelin sheath, while the implication of lipid antigen has been less explored in this pathology. As the extracellular environment regulates expression of the lipid
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA010734-25UL4061842816859
HPA010734-100UL4061837125386