Kluczowe dokumenty
SAB4700028
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-CD1A antibody produced in mouse
clone HI149, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
HI149, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1 mg/mL
metody
flow cytometry: suitable
izotyp
IgG1
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CD1A(909)
Opis ogólny
Przeciwciało HI149 reaguje z CD1a (T6), polipeptydem 49 KDa związanym z beta2-mikroglobuliną wyrażaną na tymocytach korowych (silnie), komórkach Langerhansa, komórkach dendrytycznych oraz niektórych białaczkach i chłoniakach z komórek T. Przeciwciało nie reaguje z limfocytami T i B krwi obwodowej, monocytami, granulocytami, płytkami krwi i erytrocytami.
Immunogen
Ludzkie tymocyty
Zastosowanie
Odczynnik jest przeznaczony do analizy metodą cytometrii przepływowej. Sugerowane rozcieńczenie robocze dla cytometrii przepływowej wynosi 2-8 μg/ml próbki. Wskazane rozcieńczenie jest zalecanym punktem wyjściowym do użycia tego produktu. Stężenia robocze powinny być określane przez badacza.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4, with 15 mM sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Catherine E Angel et al.
International immunology, 19(11), 1271-1279 (2007-09-07)
We recently demonstrated that three antigen-presenting cell (APC) subsets exist in the healthy human dermis, CD14(+) and CD1a(+) dermal APCs and migratory dermal Langerhans cells. Here, we extend these findings by defining CD208 as an exclusive marker of migratory dermal