Kluczowe dokumenty
SAB56000297
Sigma-Aldrich
Królicze przeciwciało monoklonalne anty-CD1a
clone RM393, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
forma przeciwciała
affinity purified immunoglobulin
Poziom jakości
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
RM393, monoclonal
recombinant monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunohistochemistry: 1:100-1:200
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD1A(909)
Specyficzność
Przeciwciało to reaguje z ludzką glikoproteiną powierzchniową komórek T CD1a
Immunogen
Peptyd odpowiadający N-końcowi ludzkiej glikoproteiny powierzchniowej komórek T CD1a
Postać fizyczna
Roztwór w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami zawierającej 50% glicerolu/PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)