Kluczowe dokumenty
SAB1409246
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-IL8 antibody produced in mouse
clone 4E3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonim(y):
GCP-1, GCP1, LUCT, LYNAP, MDNCF, MONAP, NAF, WYKŁAD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
mouse
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E3, monoclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 8.69 kDa
reaktywność gatunkowa
human
metody
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
izotyp
IgG2bκ
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IL8(3576)
Opis ogólny
Interleukina 8 (IL-8) jest cytokiną o masie 8& kDa, zawierającą 72 reszty aminokwasowe, która należy do rodziny chemokin C-X-C. Gen IL-8 jest mapowany na ludzki chromosom 4q13.3. Chemokina IL-8 jest wydzielana przez kilka typów komórek. Uważa się, że gen IL-8 odgrywa rolę w patogenezie zapalenia oskrzelików, powszechnej choroby dróg oddechowych spowodowanej infekcją wirusową.
Immunogen
IL8 (AAH13615, 21 a.a. ~ 99 a.a.) białko rekombinowane pełnej długości.
Sekwencja
EGAVLPRSAKELRCQCIKTYSKPFHPKFIKELRVIESGPHCANTEIIVKLSDGRELCLDPKENWVQRVVEKFLKRAENS
Działania biochem./fizjol.
Interleukina-8 (IL-8) chemoatraktuje i aktywuje neutrofile. Bierze udział w kierowaniu neutrofili i oligodendrocytów do miejsc infekcji. Białko to stymuluje również angiogenezę i wzrost guza. Jest również związane z chorobami zapalnymi.
Podwyższona ekspresja genu IL-8 jest obserwowana w wielu nowotworach, w tym w przewlekłej pokrzywce spontanicznej i raku piersi, a zatem służy jako marker prognostyczny. IL-8 reguluje procesy przerzutów i angiogenezy podczas rozwoju nowotworu. IL-8 jest odpowiedzialna za przejście nabłonkowo-mezenchymalne, które odgrywa ważną rolę w zapewnianiu komórkom nowotworowym mobilności do inwazji na inne sąsiednie komórki, przyczyniając się w ten sposób do przerzutów.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Interleukin 8: cells of origin in inflammatory bowel disease.
Grimm M C, et al.
Gut, 38(1), 90-98 (1996)
Purification of a human monocyte-derived neutrophil chemotactic factor that has peptide sequence similarity to other host defense cytokines.
Yoshimura T, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 84(24), 9233-9237 (1987)
Elevated plasma il-8 concentration is related to severity of systemic inflammation in chronic spontaneous urticaria.
Kasperska-Zajac A, et al.
Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents, 31(4), 957-961 (2017)
Sohlh2 suppresses epithelial to mesenchymal transition in breast cancer via downregulation of IL-8.
Ji S, et al.
Oncotarget, 7(31), 49411-49411 (2016)
Label-free electrochemical impedance biosensor to detect human interleukin-8 in serum with sub-pg/ml sensitivity.
Sharma R
Biosensors And Bioelectronics, 80, 607-613 (2016)