MAB1044
Anti-Interleukin-8 Antibody, clone 8M6
clone 8M6, Chemicon®, from mouse
Synonim(y):
IL-8
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
8M6, monoclonal
reaktywność gatunkowa
bovine, goat, sheep
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG2a
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
bovine ... Cxcl8(280828)
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Flow cytometry: use 1 μg/test
Neutralizes recombinant ovine IL-8.
Western blotting
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Suggested ELISA Protocol For Ovine IL-8
1. Coat high capacity microtitre wells (e.g. Nunc maxisorp) with monoclonal anti-IL-8 antibody (Chemicon Catalog Number MAB1044) at a concentration of 5 μg/mL in 0.1 M carbonate buffer pH 9.6 overnight at 4ºC.
2. Wash wells 3 x with PBS + 0.05% Tween 20 (PBST).
3. Add samples to wells. Incubate at room temperature in a humidified box for 1 hour. Wash 3 x with PBST.
4. Dilute rabbit anti-IL-8 (Chemicon Catalog Number AB1840) 1:500 in PBST and add 100 μL to wells. Incubate at room temperature for 30 minutes. Wash 3 x with PBST.
5. Dilute anti-rabbit IgG-HRP to appropriate level in PBST and add 100 μL to wells. Incubate 30 minutes at room temperature. Wash 3 x with PBST.
6. Add 100 μL of TMB chromagen to each well. Incubate for 5-10 minutes and stop reaction with 50 μL of 2M sulfuric acid.
Notes:
The anti-rabbit IgG HRP must be adsorbed against mouse immunoglobulin, and should be checked for non-reactivity with coated plates.
Non-specific binding may be reduced by addition of protein such as skim milk powder to the diluents.
Assay sensitivity may be altered by adjusting incubation times and reagent concentrations.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2