Kluczowe dokumenty
AB1840
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw interleukinie-8
serum, Chemicon®
Synonim(y):
IL-8
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
serum
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
reaktywność gatunkowa
sheep
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
ELISA: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
sheep ... Cxcl8(443418)
Specyficzność
Reaguje z owczą IL-8. Nie wykryto reaktywności z rekombinowaną owczą IL-1beta, IL-6, MCP lub TNFalfa.
Immunogen
Rekombinowana owcza IL-8
Zastosowanie
Przeciwciało anty-interleukina-8 wykrywa poziom interleukiny-8 i zostało opublikowane i zatwierdzone do stosowania w teście ELISA.
Przeciwciało wykrywające w teście ELISA, wykorzystujące monoklonalne przeciwciało przeciwko bydlęcej IL-8 jako przeciwciało wychwytujące. Zalecany współczynnik rozcieńczenia 1:500. Patrz sugerowany protokół.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Sugerowany protokół ELISA dla owczej IL-8
1. Pokryć dołki mikromiareczkowe o dużej pojemności (np. Nunc maxisorp) przeciwciałem monoklonalnym anty-IL-8 (numer katalogowy Chemicon MAB1044) w stężeniu 5 μg/ml w 0,1 M buforze węglanowym o pH 9,6 przez noc w temperaturze 4ºC.
2. Przemyć studzienki 3 razy za pomocą PBS + 0,05% Tween 20 (PBST).
3. Dodać próbki do dołków. Inkubować w temperaturze pokojowej w nawilżanym pomieszczeniu przez 1 godzinę. Przemyć 3 x PBST.
4. Rozcieńczyć króliczy anty-IL-8 (numer katalogowy Chemicon AB1840) 1:500 w PBST i dodać 100 μl do studzienek. Inkubować w temperaturze pokojowej przez 30 minut. Przepłukać 3 razy PBST.
5. Rozcieńczyć anty-królicze IgG-HRP do odpowiedniego poziomu w PBST i dodać 100 μL do studzienek. Inkubować 30 minut w temperaturze pokojowej. Przepłukać 3 razy PBST.
6. Dodać 100 μL chromagenu TMB do każdego dołka. Inkubować przez 5-10 minut i zatrzymać reakcję za pomocą 50 μL 2M kwasu siarkowego.
Uwagi:
Anty-królicza IgG HRP musi być adsorbowana na mysiej immunoglobulinie i powinna być sprawdzana pod kątem braku reaktywności z powlekanymi płytkami.
Niespecyficzne wiązanie można zmniejszyć przez dodanie do rozcieńczalnika białka, takiego jak odtłuszczone mleko w proszku.
Czułość testu można zmienić poprzez dostosowanie czasu inkubacji i stężenia odczynnika.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Cytokines & Cytokine Receptors
Postać fizyczna
Surowica królicza. Płyn zawierający 0,1% azydku sodu.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze -20°C w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 12 miesięcy. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tate Gisslen et al.
Innate immunity, 20(2), 214-224 (2013-06-12)
Histologic chorioamnionitis, frequently associated with preterm births and adverse outcomes, results in prolonged exposure of preterm fetuses to infectious agents and pro-inflammatory mediators, such as LPS. Endotoxin tolerance-type effects were demonstrated in fetal sheep following repetitive systemic or intra-amniotic (i.a.)
Modulation of lipopolysaccharide-induced chorioamnionitis in fetal sheep by maternal betamethasone.
Wolfe, KB; Snyder, CC; Gisslen, T; Kemp, MW; Newnham, JP; Kramer, BW; Jobe, AH; Kallapur, S
Reproductive Sciences null
Chronic fetal exposure to Ureaplasma parvum suppresses innate immune responses in sheep.
Kallapur, SG; Kramer, BW; Knox, CL; Berry, CA; Collins, JJ; Kemp, MW; Nitsos, I; Polglase et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Selective exposure of the fetal lung and skin/amnion (but not gastro-intestinal tract) to LPS elicits acute systemic inflammation in fetal sheep.
Kemp, MW; Kannan, PS; Saito, M; Newnham, JP; Cox, T; Jobe, AH; Kramer, BW; Kallapur, SG
Testing null
Charlotte van Gorp et al.
Nutrients, 11(5) (2019-05-01)
Chorioamnionitis, clinically most frequently associated with Ureaplasma, is linked to intestinal inflammation and subsequent gut injury. No treatment is available to prevent chorioamnionitis-driven adverse intestinal outcomes. Evidence is increasing that plant sterols possess immune-modulatory properties. Therefore, we investigated the potential