ZRB2567
Anti-IL-8 Antibody, clone 1D20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonim(y):
C-X-C motif chemokine 8, Chemokine (C-X-C motif) ligand 8, Emoctakin, GCP-1, Granulocyte chemotactic protein 1, IL-8, Interleukin-8, MDNCF, MONAP, Monocyte-derived neutrophil chemotactic factor, Monocyte-derived neutrophil-activating peptide, NAP-1, Neutrophil-activating protein 1, Protein 3-10C, T-cell chemotactic factor
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
recombinant monoclonal
opis
clone 1D20
recombinant, expressed in HEK 293 cells
linia produktu
ZooMAb® learn more
Postać
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 11.1 kDa
observed mol wt ~14 kDa
oczyszczone przez
using Protein A
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
sekwencja epitopowa
C-terminal
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
informacje o genach
human ... CXCL8(3576)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Western Blotting with a recombinant fragment of Human IL-8
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected a recombinant fragment corresponding to 72 amino acids from the C-terminal region of Human IL-8.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: 1 µg from a representative lot detected IL-8 in one million Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected IL-8 in Human tonsil tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Opis wartości docelowych
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1