Merck
Wszystkie zdjęcia(14)
Kluczowe dokumenty
ZMS1049
Sigma-Aldrich
Anti-Clusterin α chain Antibody, clone 41D ZooMAb® Mouse Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
41D, recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 52.50 kDa
observed mol wt ~60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG1κ
sekwencja epitopowa
Unknown
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała 10889 reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało 10889 jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała 10889 są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Dowiedz się więcej o ZooMAb tutaj..
Specyficzność
Klon 41D to mysie rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa ludzką klasterynę a.
Immunogen
Pełnej długości, oczyszczona, natywna Clusterin z ludzkiej surowicy.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło Clusterin a w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło łańcuch Clusterin a w lizatach komórek MCF-7 i PANC-1.
Analiza immunofluorescencyjna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło klasterynę a w wycinkach ludzkich tkanek migdałków.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło klasterynę a w wycinkach tkanek ludzkich nadnerczy i śledziony.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Łańcuch anty-Klastyna, klon 41D 10889, nr kat. ZMS1049, jest rekombinowanym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa klasterynę i jest testowane do stosowania w immunofluorescencji, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Clusterin (UniProt: P10909; znana również jako białko genu 4 związanego ze starzeniem, apolipoproteina J, Apo-J, inhibitor cytolizy dopełniacza, CLI, białko związane z dopełniaczem SP-40,40, białko wiążące Ku70 1, NA1/NA2, siarczanowana glikoproteina 2, SGP-2, wiadomość o prostacie pod wpływem testosteronu 2, TRPM-2) jest kodowana przez gen CLU (znany również jako APOJ, CLI, KUB1, AAG4) (Gene ID: 1191) u człowieka. Clusterin jest białkiem ulegającym wszechobecnej ekspresji, które funkcjonuje jako zewnątrzkomórkowy chaperon zapobiegający agregacji nierodzimych białek. Zapobiega również agregacji białek osocza wywołanej stresem. Clusterin jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-22), który jest następnie odcinany w celu wygenerowania dojrzałej formy, która może być proteolitycznie rozszczepiona na łańcuch b (aa 23-227) i łańcuch a (aa 228-449). Jednakże, proteolityczne rozszczepienie nie jest konieczne dla jego aktywności chaperonowej. Opisano sześć różnych izoform Clusterin, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. Wykazano, że izoforma 1 ulega retranslokacji z przedziałów wydzielniczych do cytozolu pod wpływem stresu komórkowego, ale izoformy 4 i 6 zachowują swoją cytoplazmatyczną lokalizację w komórkach poddanych stresowi i nie poddanych stresowi. Utrzymuje częściowo rozwinięte białka w stanie odpowiednim do późniejszego ponownego składania przez inne chaperony, takie jak HSPA8/HSC70, ale sama nie składa ponownie białek. Doniesiono, że klasteryna wiąże się z peptydami amyloidu b i zmienia ich agregację oraz promuje ich usuwanie, co sugeruje jej neuroprotekcyjną rolę. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Foster, EM., et al. (2019). Front. Neurosci. 13; 64; Rohne, P., et al. (2014). Cell Physiol. Biochem. 34(5); 1626-1639; Amy R Wyatt, AR., i Wilson, MR. (2010). J. Biol. Chem. 285(6); 3532-3539; Poon, S., et al. (2000). Biochemistry. 39(51); 15953-15960).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Składniki PBS/trehaloza w preparacie 10889 mogą po liofilizacji mieć wygląd półstały (żel przypominający kulki). Jest to zjawisko normalne. Należy postępować zgodnie z zalecaną procedurą rekonstytucji zawartą w arkuszu danych, aby rozpuścić półstały, przypominający kulki materiał o wyglądzie żelu. Otrzymany roztwór przeciwciała jest całkowicie stabilny i funkcjonalny, co potwierdzają pełne testy funkcjonalne. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)