Merck
Wszystkie zdjęcia(5)
Kluczowe dokumenty
SAB3500199
Sigma-Aldrich
Anti-Clusterin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonim(y):
Anti-ApoJ, Anti-Apolipoprotein J, Anti-CLI, Anti-Complement lysis inhibitor
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
human, mouse
metody
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CLU(1191)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Gen Clusterin (CLU) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 8p21.1. Kodowane białko jest chaperonem i jest konserwowane wraz z ewolucją. Występuje w ludzkich tkankach i płynach.
Immunogen
Przeciwciało Clusterin zostało wyhodowane z rekombinowanej ludzkiej izoformy 1 Clusterin.
Zastosowanie
Przeciwciało przeciw klastynie produkowane u królików zostało użyte do barwienia immunohistochemicznego (IHC) (1:1000 i 1:100).
Działania biochem./fizjol.
Clusterin (CLU) jest wielofunkcyjnym białkiem osocza i inhibitorem dopełniacza w fazie płynnej. Pośredniczy w końcowym szlaku dopełniacza. Clusterin jest niezależnym od ATP małym chaperonem podobnym do białka szoku cieplnego. Działa jako czujnik redoks i transporter lipidów. Klasteryna jest związana z wieloma chorobami związanymi z wiekiem, takimi jak neurodegeneracja i zespół metaboliczny. Jest zaangażowana w progresję raka, promocję, przerzuty i chemiooporność. Podwyższony poziom CLU w surowicy obserwuje się w cukrzycy typu 2 (T2D). Wiadomo, że tłumi proteotoksyczność. Clusterin może wykazywać aktywność anty- lub proapoptotyczną. Białko to jest związane z różnymi funkcjami mózgu. Polimorfizm pojedynczego nukleotydu (SNP) w genie CLU może powodować rozwój choroby Alzheimera o późnym początku (LOAD).
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Supplied in PBS with 0.02% sodium azide.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Prakash Priyadarshi Praharaj et al.
Biochimica et biophysica acta. Reviews on cancer, 1875(2), 188500-188500 (2021-01-02)
Clusterin (CLU) is an evolutionary conserved molecular chaperone present in different human tissues and fluids and established to be a significant cancer regulator. It controls several cancer-associated cellular events, including cancer cell proliferation, stemness, survival, metastasis, epithelial-mesenchymal transition, therapy resistance
Katina M Athanas et al.
Schizophrenia research, 169(1-3), 381-385 (2015-10-21)
The expression of the gene that encodes clusterin, a glycoprotein that has been implicated in the regulation of many cellular processes, has previously been found in gene expression profiling studies to be among the most significantly differentially expressed genes in
Martina Zandl-Lang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1863(1), 40-60 (2017-09-25)
Amyloid-β peptides (Aβ) accumulate in cerebral capillaries indicating a central role of the blood-brain barrier (BBB) in the pathogenesis of Alzheimer's disease (AD). Although a relationship between apolipoprotein-, cholesterol- and Aβ metabolism is evident, the interconnecting mechanisms operating in brain
Joanna Stafiej et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(3), 1057-1063 (2017-04-30)
Pseudoexfoliation syndrome (PEX) is an age-associated, sight disorder affecting elastic fibers in the eye and visceral organs but its exact etiology remains unknown. The purpose of the current study was to determine the morphology and ultrastructure of lens epithelial cells
Koichi Shoji et al.
Oncology reports, 32(1), 65-70 (2014-05-21)
Fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2) is thought to mediate an important signaling pathway between prostate epithelial cells and stromal cells for maintenance of homeostasis in normal prostate tissue. Abnormalities of FGFR2 have been shown in advanced prostate cancer or