Merck
671401
Sigma-Aldrich
N-Boc-N′-succinyl-4,7,10-trioxa-1,13-tridecanediamine
95% (HPLC)
Synonim(y):
17-Oxo-6,9,12-trioxa-2,16-diazaeicosanedioic acid 1-(1,1-dimethylethyl)ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H36N2O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
420.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95% (HPLC)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
Fmoc
amine
carboxylic acid
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCC(O)=O)NCCCOCCOCCOCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O
InChI
1S/C19H36N2O8/c1-19(2,3)29-18(25)21-9-5-11-27-13-15-28-14-12-26-10-4-8-20-16(22)6-7-17(23)24/h4-15H2,1-3H3,(H,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
Klucz InChI
RTHQDNQOODHVLK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Maria Davydova et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (145) (2019-03-26)
Maleimide-bearing bifunctional probes have been employed for decades for the site-selective modification of thiols in biomolecules, especially antibodies. Yet maleimide-based conjugates display limited stability in vivo because the succinimidyl thioether linkage can undergo a retro-Michael reaction. This, of course, can
Produkty
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer numerous favorable characteristics, including high water solubility, high mobility in solution, lack of toxicity and immunogenicity, and ready clearance from the body.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
671401-1G4061826680421
671401-5G4061833459386