Merck
HPA000496
Sigma-Aldrich
Anti-CCNB3 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anti-G2/mitotic-specific cyclin-B3 antibody produced in rabbit
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
KMCASQRKQSCQEESLAVQDVNMEEDSFFMESMSFKKKPKTEESIPTHKLSSLKKKCTIYGKICHFRKPPVLQTTICGAMSSIKKPTTEKETLFQELSVLQEKHTTEHEMS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CCNB3(85417)
Powiązane kategorie
Immunogen
G2/mitotic-specific cyclin-B3 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
All Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies are developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project and as a result, are supported by the most extensive characterization in the industry.
The Human Protein Atlas project can be subdivided into three efforts: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas, and Human Cell Atlas. The antibodies that have been generated in support of the Tissue and Cancer Atlas projects have been tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues and through the recent efforts of the Human Cell Atlas project, many have been characterized by immunofluorescence to map the human proteome not only at the tissue level but now at the subcellular level. These images and the collection of this vast data set can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. We also provide Prestige Antibodies® protocols and other useful information.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Tablica tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST74152
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tricia L Peters et al.
Modern pathology : an official journal of the United States and Canadian Academy of Pathology, Inc, 28(4), 575-586 (2014-11-02)
The BCOR-CCNB3 fusion gene, resulting from a chromosome X paracentric inversion, was recently described in translocation-negative 'Ewing-like' sarcomas arising in bone and soft tissue. Genetic subclassification of undifferentiated unclassified sarcomas may potentially offer markers for reproducible diagnosis and substrates for
Akihiko Yoshida et al.
Histopathology, 76(4), 509-520 (2019-10-28)
BCOR gene alteration is a genetic signature of rare subsets of sarcomas. Most BCOR-associated sarcomas thus far reported are in the pediatric population, except for uterine sarcomas. We studied seven cases of BCOR-associated non-uterine sarcomas in adult patients. The patients
Meng K Wong et al.
Histopathology, 72(2), 320-329 (2017-08-24)
Clear cell sarcoma of the kidney (CCSK) is a rare paediatric renal malignant tumour. The majority of CCSKs have internal tandem duplications (ITDs) of the BCOR gene, whereas a minority have the YWHAE-NUTM2 gene fusion. A third 'double-negative' (DN) category
Gaëlle Pierron et al.
Nature genetics, 44(4), 461-466 (2012-03-06)
The identification of subtype-specific translocations has revolutionized the diagnostics of sarcoma and has provided new insight into oncogenesis. We used RNA-seq to investigate samples from individuals diagnosed with small round cell tumors of bone, possibly Ewing sarcoma, but which lacked
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA000496-100UL4061837132025
HPA000496-25UL4061842764419