Merck
HPA016820
Sigma-Aldrich
Anti-PCNT antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution, Ab1
Synonim(y):
Anti-Kendrin, Anti-Pericentrin, Anti-Pericentrin B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
sekwencja immunogenna
MEDLQNQFQKELAEQRAELEKIFQDKNQAERALRNLESHHQAAIEKLREDLQSEHGRCLEDLEFKFKESEKEKQLELENLQASYEDLKAQSQEEIRRLWSQLDSARTSRQELSELHEQLLARTSRVEDLEQLKQREKTQHESELE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PCNT(5116)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PCNT (pericentryna) jest białkiem centrosomalnym zmapowanym na chromosomie 21q22.3. Jest ono zlokalizowane w centrosomie jako integralny składnik materiału pericentriolarnego.
Immunogen
Pericentrin recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Anti-PCNT antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
PCNT (pericentryna) jest związana z różnymi aktywnościami centrosomalnymi. Tworzy funkcjonalny kompleks z materiałem pericentriolarnym 1 (PCM1) w komórkach, który jest odpowiedzialny za funkcję centrosomu. W połączeniu z DISC1 (Disrupted-In-Schizophrenia 1), PCNT odgrywa istotną rolę w montażu sieci mikrotubul. Podczas montażu cytoszkieletu wiąże się ze składnikiem nukleacji mikrotubul, γ-tubuliną, i odgrywa kluczową rolę w progresji cyklu komórkowego poprzez kierowanie prawidłową organizacją wrzeciona. Zaobserwowano, że niski poziom PCNt zmienia układ wrzecion mitotycznych i prowadzi do nieprawidłowej segregacji chromosomów. Mutacja w genie PCNt powoduje dwa autosomalne recesywne zaburzenia zwane zespołem Seckela i osteodysplastyczną karłowatością pierwotną typu II (MOPD II).
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST73892
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
David Pasdeloup et al.
Journal of virology, 87(12), 7102-7112 (2013-04-19)
Efficient intracellular transport of the capsid of alphaherpesviruses, such as herpes simplex virus 1 (HSV-1), is known to be dependent upon the microtubule (MT) network. Typically, the MT network radiates from an MT-organizing center (MTOC), which is, in most cases
Maria Piane et al.
American journal of medical genetics. Part A, 149A(11), 2452-2456 (2009-10-20)
We report on a 3-year-old boy with prenatal onset of proportionate dwarfism, postnatal severe microcephaly, high forehead with receded hairline, sparse scalp hair, beaked nose, mild retrognathia and hypotonia diagnosed at birth as Seckel syndrome. At age 3 years, he
Anita Rauch et al.
Science (New York, N.Y.), 319(5864), 816-819 (2008-01-05)
Fundamental processes influencing human growth can be revealed by studying extreme short stature. Using genetic linkage analysis, we find that biallelic loss-of-function mutations in the centrosomal pericentrin (PCNT) gene on chromosome 21q22.3 cause microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism type II (MOPD
Shoko Shimizu et al.
Biochemical and biophysical research communications, 377(4), 1051-1056 (2008-10-29)
Disrupted-In-Schizophrenia 1 (DISC1) was identified as a novel gene disrupted by a (1;11)(q42.1;q14.3) translocation segregating with schizophrenia, bipolar disorder and other major mental illnesses in a Scottish family. We previously identified 446-533 amino acids of DISC1 as the kendrin-binding region
Q Li et al.
Journal of cell science, 114(Pt 4), 797-809 (2001-02-15)
The centrosome is responsible for nucleating microtubules and performing other cellular roles. To define the organization of the centrosome more completely, a human anti-centrosome serum was used to screen a human cDNA library, and a cDNA encoding a >350 kDa
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA016820-100UL4061836322311
HPA016820-25UL4061842828784