Merck
HPA003435
Sigma-Aldrich
Anti-SYNE2 antibody produced in rabbit
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
Anty-DKFZP434H2235, Anty-KIAA1011, Anty-NUA, Anty-NUANCE, Anty-Nesp2, Anty-SYNE-2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
Numer w atlasie ludzkich białek:
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
human
rozszerzona walidacja
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
metody
immunohistochemistry: 1:200- 1:500
sekwencja immunogenna
NVLNDAYENLTRYKEAVTRAVESITSLEAIIIPYRVDVGNPEESLEMPLRKQEELESTVARIQDLTEKLGMISSPEAKLQLQYTLQELVSKNSAMKEAFKAQETEAE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SYNE2(23224)
Opis ogólny
Nesprin-2 jest białkiem kodowanym przez gen SYNE2 u ludzi. Jest ono kodowane przez duży gen zawierający kilka wewnętrznych promotorów, które wytwarzają krótsze izoformy.† Składa się ze 116 eksonów, które kodują białko o masie 800 kDa.
Immunogen
Nesprin-2 recombinant protein epitope signature tag (PrEST)
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Anti-SYNE2 antibody produced in rabbit, a Prestige Antibody, is developed and validated by the Human Protein Atlas (HPA) project . Each antibody is tested by immunohistochemistry against hundreds of normal and disease tissues. These images can be viewed on the Human Protein Atlas (HPA) site by clicking on the Image Gallery link. The antibodies are also tested using immunofluorescence and western blotting. To view these protocols and other useful information about Prestige Antibodies and the HPA, visit sigma.com/prestige.
Działania biochem./fizjol.
Nesprin-2 jest wysoce wszechstronnym, specyficznym dla tkanek wewnątrzkomórkowym białkiem rusztowania. Ma potencjalną funkcję wykraczającą poza sprzężenie cytoplazmatyczno-jądrowe. Gen ten jest regulowany w dół przez niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) i ulega wysokiej ekspresji w wielu nowotworach. Może być potencjalnym nowym onkogenem w ludzkich komórkach nowotworowych, a NLPZ mogą zmniejszać jego ekspresję. Posiada funkcję rusztowania w błonie jądrowej i może mieć potencjalny udział w chorobach człowieka.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Powiązanie
Odpowiadający antygen APREST70658
Postać fizyczna
Solution in phosphate-buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thorsten Libotte et al.
Molecular biology of the cell, 16(7), 3411-3424 (2005-04-22)
The vertebrate proteins Nesprin-1 and Nesprin-2 (also referred to as Enaptin and NUANCE) together with ANC-1 of Caenorhabditis elegans and MSP-300 of Drosophila melanogaster belong to a novel family of alpha-actinin type actin-binding proteins residing at the nuclear membrane. Using
Le Thanh Lam et al.
Biochemical and biophysical research communications, 412(2), 291-295 (2011-08-09)
The nuclear envelope-associated cytoskeletal protein, nesprin-2, is encoded by a large gene containing several internal promoters that produce shorter isoforms. In a study of Ntera-2 teratocarcinoma cells, a novel isoform, nesprin-2-epsilon, was found to be the major mRNA and protein
Dipen Rajgor et al.
PloS one, 7(7), e40098-e40098 (2012-07-07)
Nesprins (Nuclear envelope spectrin-repeat proteins) are a novel family of giant spectrin-repeat containing proteins. The nesprin-1 and nesprin-2 genes consist of 146 and 116 exons which encode proteins of ∼1mDa and ∼800 kDa is size respectively when all the exons
Ayaka Matsumoto et al.
Cancer medicine, 4(10), 1547-1557 (2015-07-16)
Cancer cells exhibit a variety of features indicative of atypical nuclei. However, the molecular mechanisms underlying these phenomena remain to be elucidated. The linker of nucleoskeleton and cytoskeleton (LINC) complex, a nuclear envelope protein complex consisting mainly of the SUN
Erina Satomi et al.
Genes to cells : devoted to molecular & cellular mechanisms, 25(11), 730-740 (2020-09-16)
The nucleolar structure is highly dynamic and strictly regulated in response to internal cues, such as metabolic rates, and to external cues, such as mechanical forces applied to cells. Although the multilayered nucleolar structure is largely determined by the liquid-like
Global Trade Item Number
SKUGTIN
HPA003435-100UL4061837134616
HPA003435-25UL4061842720071