Kluczowe dokumenty
IL029
Sigma-Aldrich
Białko interleukiny-12, rekombinowane ludzkie
The recombinant human Interleukin-12 protein (or IL-12 protein) is a potent regulator of cell mediated immune responses & it induces IFN-gamma production by NK & T cells.
Synonim(y):
IL-12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in CHO cells
Próba
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
aktywność właściwa
≥1.0 x 10E6 U/mg
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 ng/μg endotoxin (of IL-12; 1EU/μg)
moc wejściowa
sample type hematopoietic stem cell(s)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
Opis ogólny
Interleukina-12 (IL-12) jest silnym regulatorem komórkowych odpowiedzi immunologicznych i indukuje produkcję IFN-gamma przez komórki NK i T. Jest produkowana przez aktywowane monocyty/makrofagi, limfocyty B i komórki tuczne typu tkanki łącznej. Wśród swoich działań biologicznych IL-12 promuje wzrost i aktywność aktywowanych komórek NK, CD4+ i CD8+ oraz indukuje rozwój komórek Th1 wytwarzających IFN-gamma. Ludzka IL-12 jest dwusiarczkowym heterodimerycznym białkiem o masie cząsteczkowej 75 kDa, składającym się z połączonych dwusiarczkami podjednostek 35 kDa (p35) i 40 kDa (p40).
Źródło produktu: Komórki CHO (komórki jajnika chomika chińskiego)
Zastosowanie
W większości zastosowań in vitro IL-12 wykazuje aktywność biologiczną w zakresie stężeń od 1,0 do 10,0 ng/ml.
Działania biochem./fizjol.
ED50 określony przez indukcję produkcji IFN-g z komórek NK współstymulowanych IL-18 wynosił ≤ 1,0 ng/ml
Postać fizyczna
Sterylny przefiltrowany roztwór liofilizowano z 0,5-krotnego PBS pH 7,2
Przechowywanie i stabilność
Liofilizowana IL-12, choć stabilna w temperaturze pokojowej, jest najlepiej przechowywana w stanie wysuszonym w temperaturze poniżej 0°C. Rozpuścić w sterylnej wodzie do stężenia 0,2 mg/ml. Odtworzoną IL-12 należy przechowywać w nierozcieńczonych podwielokrotnościach w temperaturze -20°C przez okres do 6 miesięcy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3