Kluczowe dokumenty
407711
Sigma-Aldrich
Interleukina-12, ludzka, rekombinowana, S. frugiperda
Synonim(y):
rhIL-12
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.77
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Poziom jakości
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤1.0 EU/μg Endotoxin (EU/μg IL-12)
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Rekombinowana ludzka interleukina-12 wyrażana w komórkach owadów S. frugiperda. Plejotropowa cytokina wytwarzana przez monocyty/makrofagi, komórki B i komórki tuczne typu tkanki łącznej. Znana również jako czynnik stymulujący komórki naturalnych zabójców i czynnik dojrzewania limfocytów cytotoksycznych. Silny induktor produkcji IFN-γ oraz różnicowania i funkcji komórek T.
Działania biochem./fizjol.
ED₅₀ = 50-200 pg/ml mierzone zdolnością do stymulowania proliferacji ludzkich limfoblastów aktywowanych PHA.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Postać fizyczna
Liofilizowany ze sterylnie filtrowanego PBS, 50 µg BSA/µg IL-12.
Rekonstytucja
Odtworzyć do stężenia ≥1 µg/ml za pomocą sterylnego PBS zawierającego co najmniej 0,1% HSA lub BSA.
Po rekonstytucji pobrać porcję i zamrozić (-70°C) w celu długotrwałego przechowywania lub przechowywać w lodówce (4°C) w celu krótkotrwałego przechowywania. Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 1 miesiąca w temperaturze 4°C. Unikać cykli zamrażania/rozmrażania roztworów.
Inne uwagi
Kang, K., et al. 1996. J. Immunol. 156, 1402.
Riemann, H., et al. 1996. J. Immunol. 156, 1799.
Brunda, M.J., et al. 1994. J. Leukoc. Biol. 55, 280.
Smith, T.J., et al. 1994. Eur. J. Immunol. 24, 822.
Gubler, U., et al. 1991. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 88, 4143.
Stern, A.S., et al. 1990. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87, 6808.
Kobayashi, M., et al. 1989. J. Exp. Med. 170, 827.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1