Kluczowe dokumenty
SYNA972440
Synthware distilling adapter with compression cap
joint: ST/NS 24/40, side arm angle: 75 deg
Synonim(y):
Synthware A972440, szklany adapter do destylacji
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A972440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z nasadką kompresyjną (RC009) i o-ringiem 617 do tworzenia próżniowego uszczelnienia zwykłego termometru.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)