SRP6391
CD200/OX-2 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MOX1, MOX2, MRC, My033
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
znacznik
6-His tagged (C-terminus)
Próba
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 23.4 kDa
observed mol wt 35-45 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Gln 31 is the predicted N-terminus.)
opakowanie
pkg of 10 μg
pkg of 50 μg
zanieczyszczenia
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CD200(4345)
Opis ogólny
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)