SRP3056
HVEM-Fc human
recombinant, expressed in Hi-5 Insect cells, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
Synonim(y):
ATAR, TNFSFR14, TR2
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in Hi-5 Insect cells
Próba
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
siła działania
1.3-1.9 μg/mL
masa cząsteczkowa
44.3 kDa
opakowanie
pkg of 100 μg
metody
cell culture | mammalian: suitable
zanieczyszczenia
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
kolor
white to off-white
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... TNFRSF14(8764)
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Sekwencja
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)