SRP0215
PTP1B full length Active human
recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥55% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥55% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
76 kDa
opakowanie
pkg of 20 μg
warunki przechowywania
(Tightly closed)
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
1.65 mg/mL
metody
inhibition assay: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTPN1(5770)
Opis ogólny
The gene PTPN1 (protein tyrosine phosphatase-1B) is mapped to human chromosome 20q13.13 and encodes a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. The open reading frame of 1305 bp encodes a protein of 435 amino acids. It is localized at the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum. PTP1B is characterized by a phosphatase catalytic domain and a proline-rich domain.
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Inhibitor
produkt powiązany
przeciwciało
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)