SRP0107
HDAC-5 full length human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥10% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
HD5, Histone deacetylase 5, NY-CO-9
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected insect cells
Próba
≥10% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
siła działania
≥1 units/mg
masa cząsteczkowa
150 kDa
opakowanie
pkg of 5 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... HDAC5(10014)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Definicja jednostki
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Huntington's disease (HD) is an autosomal dominant, late-onset neurodegenerative disorder characterized by a selective neuronal cell death in the cortex and striatum leading to cognitive dysfunction, motor impairment and behavioral changes.