5.04712
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001
Synonim(y):
β-Catenin/Tcf Inhibitor VI, ICG-001, (6 S,9a S)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6 S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-, (6S,9aS)-Hexahydro-6-((4-hydroxyphenyl)methyl)-8-(1-naphthalenylmethyl)-4,7-dioxo-N-(phenylmethyl)-2H-pyrazino[1,2-a]pyrimidine-1(6H)-carboxamide, (6S)-N-Benzyl-6-(p-hydroxyphenylmethyl)-8-(1-naphthylmethyl)-4,7-dioxohexahydro-2H-pyra
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99% (HPLC)
Poziom jakości
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
off-white
rozpuszczalność
DMSO: 100 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N21[C@@H](N(CCC2=O)C(=O)NCc6ccccc6)CN(C(=O)[C@@H]1Cc5ccc(cc5)O)Cc3c4c(ccc3)cccc4
InChI
1S/C33H32N4O4/c38-27-15-13-23(14-16-27)19-29-32(40)35(21-26-11-6-10-25-9-4-5-12-28(25)26)22-30-36(18-17-31(39)37(29)30)33(41)34-20-24-7-2-1-3-8-24/h1-16,29-30,38H,17-22H2,(H,34,41)/t29-,30+/m0/s1
Klucz InChI
HQWTUOLCGKIECB-XZWHSSHBSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
CREB-binding protein
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Henderson, W.R. Jr, et al. 2010. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.107, 14309.
Eguchi, M., et al. 2005. Med Chem.1, 467.
Ma, H., et al. 2005. Oncogene.24, 3619.
Teo, J.L., et al. 2005. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.102, 12171.
Emami, K.H., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA.101, 12682.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3