Merck
SML1723
Sigma-Aldrich
2-Amino-9H-pyrido[2-3-b]indole
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-α-carboline, 9H-1,9-Diazafluoren-2-amine, 9H-Pyrido[2,3-b]indol-2-amine, AαC, AaC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to light brown
rozpuszczalność
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
NC(C=C1)=NC2=C1C(C=CC=C3)=C3N2
InChI
1S/C11H9N3/c12-10-6-5-8-7-3-1-2-4-9(7)13-11(8)14-10/h1-6H,(H3,12,13,14)
Klucz InChI
FJTNLJLPLJDTRM-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
AαC (2-Amino-9H-pirydo[2-3-b]indol) jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym dla ludzi, który powstaje w wyniku spalania tytoniu lub pirolizy białka.
AαC (2-Amino-9H-pirydo[2-3-b]indol) jest potencjalnym ludzkim czynnikiem rakotwórczym, który powstaje w wyniku spalania tytoniu lub pirolizy białka. AαC potencjalnie przyczynia się do nowotworów wątroby lub przewodu pokarmowego. Wewnątrz organizmu AαC jest metabolizowany do półproduktów (prawdopodobnie krótkotrwałych jonów nitrowych AαC), które reagują z DNA.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Muta. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Khyatiben V Pathak et al.
The Journal of biological chemistry, 290(26), 16304-16318 (2015-05-09)
2-Amino-9H-pyrido[2,3-b]indole (AαC) is a carcinogenic heterocyclic aromatic amine formed during the combustion of tobacco. AαC undergoes bioactivation to form electrophilic N-oxidized metabolites that react with DNA to form adducts, which can lead to mutations. Many genotoxicants and toxic electrophiles react
Y Iwamoto et al.
Digestion, 31(1), 31-36 (1985-01-01)
The effects of antigastrin (SC-15396) on amylase release and 2-deoxyglucose uptake were studied in dispersed acini from mouse pancreas. Antigastrin at concentrations between 0.5 and 2 mM inhibited cholecystokinin (CCK)-stimulated amylase release and 2-deoxyglucose uptake in a dose-dependent fashion. Antigastrin
Gwendoline Nauwelaërs et al.
Chemical research in toxicology, 26(9), 1367-1377 (2013-08-01)
Aromatic amines and structurally related heterocyclic aromatic amines (HAAs) are produced during the combustion of tobacco or during the high-temperature cooking of meat. Exposure to some of these chemicals may contribute to the etiology of several common types of human
Mingjun Yao et al.
Journal of food protection, 365-376 (2020-01-24)
The effects of different grilling methods and tea marinades on the formation of heterocyclic amines (HCAs) and benzo[a]pyrene (BaP) in grilled chicken drumsticks were investigated. This study showed that both the grilling method and type of charcoal used in charcoal