Merck
SMB01383
Sigma-Aldrich
PhIP
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12N4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
224.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solid
Warunki transportu
2-8°C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC1=NC2=NC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2N1C
Opis ogólny
PhIP (2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo(4,5-b)pyridine) is a dietary genotoxic carcinogen formed in heat processed meat and fish via the Maillard reaction. PhIP is a primary metabolite activated by CYP1A2 and N-acetyltransferase 1 or sulfotransferase to DNA reactive metabolite.
Działania biochem./fizjol.
Carcinogen developed in grilled meats. Induces breast and colon cancer in rats.
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yueliang Zhao et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 69(46), 13933-13941 (2021-11-11)
The effects of the deacetylation degree (DD) of chitosan on heterocyclic aromatic amine formation were investigated in chemical models and beef patties. The results in model systems showed that at lower addition levels (10 mg), chitosan with 85% DD showed