Merck
SML1184
Sigma-Aldrich
OF-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-Bromo-N-(2,3-dihydro-6-methoxy-1,3-dimethyl-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)-2-methyl-benzenesulfonamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18BrN3O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
440.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to beige
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrC1=CC(C)=C(S(NC(C(OC)=C2)=CC(N3C)=C2N(C)C3=O)(=O)=O)C=C1
InChI
1S/C17H18BrN3O4S/c1-10-7-11(18)5-6-16(10)26(23,24)19-12-8-13-14(9-15(12)25-4)21(3)17(22)20(13)2/h5-9,19H,1-4H3
Klucz InChI
YUNQZQREIHWDQT-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
OF-1 jest sondą chemiczną dla bromodomen z rodziny białek rusztowania BRPF (BRomodomain and PHD Finger containing) (BRPF1, BRPF2, BRPF3), które łączą kompleksy acetylotransferazy histonowej (HAT) członków rodziny MYST MOZ i MORF. Białko BRPF1 jest podjednostką rusztowania kompleksu acetylotransferazy MYST, który odgrywa kluczową rolę w naprawie DNA, rekombinacji i replikacji, a także aktywacji transkrypcji. OF-1 wiąże się z BRPF1B z Kd wynoszącym 100 nM, z BRPF2 z Kd wynoszącym 500 nM i z BRPF3 z Kd wynoszącym 2,4 mM i wykazuje >100-krotną selektywność w stosunku do większości innych bromodomen. Najbliższe efekty poza celem są skierowane przeciwko BRD4 (39-krotna selektywność) i 50% zahamowanie TIF1a przy 20 μM. Pełna charakterystyka znajduje się na stronie OF-1 na stronie Structural Genomics Consortium (SGC).
Aby dowiedzieć się więcej o innych sondach chemicznych SGC dla celów epigenetycznych, odwiedź stronę sigma.com/sgc.
OF-1 to nowa sonda chemiczna SGC dla bromodomen z rodziny białek rusztowania BRPF (BRomodomain and PHD Finger containing) (BRPF1/2/3).
Cechy i korzyści
OF-1 jest epigenetyczną sondą chemiczną dostępną dzięki partnerstwu z Structural Genomics Consortium (SGC). Aby dowiedzieć się więcej i zobaczyć inne sondy epigenetyczne SGC, odwiedź stronę sigma.com/SGC.
Ten związek jest wyróżnionym produktem do badań nad regulacją genów. Kliknij tutaj, aby odkryć więcej wyróżnionych produktów do regulacji genów. Dowiedz się więcej o bioaktywnych małych cząsteczkach dla innych obszarów badań na stronie sigma.com/discover-bsm.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)